Tisk…
(1,1-Difluoropropyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450049-1G PC450049-5G
APOSPC450049-1GEA 5820 CZK
APOSPC450049-1G APOSPC450049-5G
(1,1-Difluoropropyl)benzene
(1,1-Difluoropropyl)benzene
Vzorec: C₉H₁₀F₂
Bod varu: 25 °C/2mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14525542
CAS číslo: 74185-83-4