Tisk…
3-Bromo-2,6-difluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450015-1G PC450015-5G
APOSPC450015-1GEA 1630 CZK
APOSPC450015-1G APOSPC450015-5G
3-Bromo-2,6-difluorophenol
3-Bromo-2,6-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12910487
CAS číslo: 221220-99-1