Tisk…
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450006-1G PC450006-5G
APOSPC450006-1GEA 4960 CZK
APOSPC450006-1G APOSPC450006-5G
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Vzorec: C₃H₇ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08448126
CAS číslo: 2730-52-1