Tisk…
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4500-1G PC4500-5G
APOSPC4500-1GEA 3870 CZK
APOSPC4500-1G APOSPC4500-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol 95%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol
Vzorec: C₅H₅F₇O
Bod varu: 101…102 °C
Hustota: 1,483 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039619
CAS číslo: 375-14-4