Tisk…
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4496U-5G PC4496U-1G PC4496U-25G
APOSPC4496U-5GEA 2650 CZK
APOSPC4496U-5G APOSPC4496U-1G APOSPC4496U-25G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane 94%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane
Vzorec: C₅H₄F₇I
MW: 323,98 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155834
CAS číslo: 1513-88-8