Tisk…
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4496H-1G PC4496H-5G
APOSPC4496H-1GEA 2690 CZK
APOSPC4496H-1G APOSPC4496H-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
Vzorec: C₆H₇F₇O
MW: 228,11 g/mol
Bod varu: 140…141 °C/745mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077554
CAS číslo: 679-02-7