Tisk…
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Perfluorobutanoyl)-1H-imidazole, N-Heptafluorobutyrylimidazole
PC4494-100G PC4494-5G
APOSPC4494-100GEA 16370 CZK
APOSPC4494-100G APOSPC4494-5G
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole 97%
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
Reagent for the derivatisation of amines and alcohols for GC analysis.
Vzorec: C₇H₃F₇N₂O
Bod varu: 158…163 °C
Bod tání: 41548 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00014503
CAS číslo: 32477-35-3
EINECS: 251-063-8