2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl Alcohol
PC4491-100G
PC4491-25G
PC4491-5G
APOSPC4491-100GEA
9100
CZK
APOSPC4491-100G
APOSPC4491-25G
APOSPC4491-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₆BrF₃O MW: 255.319 g/mol Bod tání: 66…67 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04973761 CAS číslo: 869725-53-1 |