2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,4-Dichloro-6-fluoro-quinoline
PC449020-1G
PC449020-5G
PC449020-25G
APOSPC449020-1GEA
2440
CZK
APOSPC449020-1G
APOSPC449020-5G
APOSPC449020-25G
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Vzorec:
C₉H₄Cl₂FN MW: 216,0392 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09261383 CAS číslo: 406204-74-8 |