Tisk…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC449017-1G PC449017-100MG PC449017-250MG PC449017-500MG PC449017-5G
APOSPC449017-1GEA 12300 CZK
APOSPC449017-1G APOSPC449017-100MG APOSPC449017-250MG APOSPC449017-500MG APOSPC449017-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃O₂
MW: 244,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10703525
CAS číslo: 1086379-78-3