1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Dodavatel: Apollo Scientific
PC449003-5G
PC449003-250MG
APOSPC449003-5GEA
14350
CZK
APOSPC449003-5G
APOSPC449003-250MG
1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Vzorec:
C₇H₇F₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03419771 CAS číslo: 30923-69-4 |