Tisk…
Heptafluorobutyryl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4490-25G PC4490-100G
APOSPC4490-25GEA 6780 CZK
APOSPC4490-25G APOSPC4490-100G
Heptafluorobutyryl chloride 97%
Heptafluorobutyryl chloride
Vzorec: C₄ClF₇O
Bod varu: 38…39 °C
Hustota: 1,556 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000707
CAS číslo: 375-16-6
EINECS: 206-785-8
UN: 3265
ADR: 8,II