4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC4489-25G
PC4489-5G
APOSPC4489-25GEA
2070
CZK
APOSPC4489-25G
APOSPC4489-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 95%
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Vzorec:
C₈H₄F₃NO₂ Bod varu: 78 °C/22mmHg Hustota: 1,346 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 70 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00035702 CAS číslo: 35037-73-1 EINECS: 252-328-0 UN: 2206 ADR: 6.1,III |