1-Chloro-2,3-difluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4486-1G
PC4486-25G
PC4486-5G
APOSPC4486-1GEA
622
CZK
APOSPC4486-1G
APOSPC4486-25G
APOSPC4486-5G
1-Chloro-2,3-difluorobenzene
1-Chloro-2,3-difluorobenzene
Vzorec:
C₆H₃ClF₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04112584 CAS číslo: 36556-47-5 UN: 1993 ADR: 3,III |