Tisk…
4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4481-1G PC4481-5G PC4481-25G PC4481-100G
APOSPC4481-1GEA 622 CZK
APOSPC4481-1G APOSPC4481-5G APOSPC4481-25G APOSPC4481-100G
4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol 97%
4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631476
CAS číslo: 161045-79-0