Tisk…
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC448030-5G
APOSPC448030-5GEA 1580 CZK
APOSPC448030-5G
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₇Cl₂FO
MW: 209,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863793
CAS číslo: 877397-65-4