Tisk…
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC448014-1G PC448014-5G
APOSPC448014-1GEA 4570 CZK
APOSPC448014-1G APOSPC448014-5G
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C8H5FN2O2
Bod tání: 299 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03840628
CAS číslo: 1077-96-9