4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC448011-1G
PC448011-5G
PC448011-25G
APOSPC448011-1GEA
1910
CZK
APOSPC448011-1G
APOSPC448011-5G
APOSPC448011-25G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide
Vzorec:
C₇H₇F₂NO₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03407973 CAS číslo: 874781-09-6 |