Tisk…
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4479-1G
APOSPC4479-1GEA 7280 CZK
APOSPC4479-1G
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid 95+%
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂S
MW: 237,2 g/mol
Bod tání: 140…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319255
CAS číslo: 387350-44-9