Tisk…
Trifluoropyruvyl amide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4476-1G PC4476-250MG PC4476-100MG
APOSPC4476-1GEA 28800 CZK
APOSPC4476-1G APOSPC4476-250MG APOSPC4476-100MG
Trifluoropyruvyl amide
Trifluoropyruvyl amide
Vzorec: C₃H₂F₃NO₂
MW: 141,05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038369
CAS číslo: 883500-27-4