2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromo-1-(3,5-difluorophenyl)ethanone, 3,5-Difluorophenacyl bromide
PC4473-1G
PC4473-5G
APOSPC4473-1GEA
2900
CZK
APOSPC4473-1G
APOSPC4473-5G
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₅BrF₂O MW: 235.0255 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094245 CAS číslo: 220607-75-0 UN: 2920 ADR: 8+3 II |