Tisk…
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4465-1G PC4465-5G
APOSPC4465-1GEA 8140 CZK
APOSPC4465-1G APOSPC4465-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Vzorec: C₁₀H₁₁F₃O
Bod varu: 88…91 °C/5mmHg
Hustota: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046668
CAS číslo: 618-97-3