Tisk…
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4463-10G PC4463-1G PC4463-5G
APOSPC4463-10GEA 22780 CZK
APOSPC4463-10G APOSPC4463-1G APOSPC4463-5G
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044946
CAS číslo: 114926-38-4