4-Bromo-2,6-difluorobenzamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446191-1G
APOSPC446191-1GEA
8600
CZK
APOSPC446191-1G
4-Bromo-2,6-difluorobenzamide 95+%
4-Bromo-2,6-difluorobenzamide
Vzorec:
C₇H₄BrF₂NO MW: 236,014 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13689151 CAS číslo: 840481-49-4 |