4-Bromo-3-fluorobenzamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446147-1G
PC446147-5G
APOSPC446147-1GEA
2690
CZK
APOSPC446147-1G
APOSPC446147-5G
4-Bromo-3-fluorobenzamide 95+%
4-Bromo-3-fluorobenzamide
Vzorec:
C₇H₅BrFNO MW: 218,025 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06409121 CAS číslo: 759427-20-8 |