Tisk…
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4461-1G PC4461-5G
APOSPC4461-1GEA 5630 CZK
APOSPC4461-1G APOSPC4461-5G
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
alpha-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Bod varu: 76,5…77.5 °C/4.8mmHg
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038878
CAS číslo: 15996-84-6
UN: 2735
ADR: 8,III