Tisk…
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446070-1G PC446070-5G
APOSPC446070-1GEA 834 CZK
APOSPC446070-1G APOSPC446070-5G
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052077
CAS číslo: 154934-97-1