Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446054-1G PC446054-5G
APOSPC446054-1GEA 5200 CZK
APOSPC446054-1G APOSPC446054-5G
2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆FNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07339052
CAS číslo: 863668-07-9