Tisk…
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC446045-1G PC446045-250MG
APOSPC446045-1GEA 2820 CZK
APOSPC446045-1G APOSPC446045-250MG
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Vzorec: C₁₀H₇F₃OS
MW: 232,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11841028
CAS číslo: 951122-90-0