Tisk…
4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446044-1G PC446044-5G
APOSPC446044-1GEA 1230 CZK
APOSPC446044-1G APOSPC446044-5G
4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₃F₃N₂O₂
Bod tání: 254…256 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02678234
CAS číslo: 672-47-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III