Tisk…
5-Chloro-3-(4-fluorophenyl)[1,2,4]thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC446032-1G PC446032-5G
APOSPC446032-1GEA 6950 CZK
APOSPC446032-1G APOSPC446032-5G
5-Chloro-3-(4-fluorophenyl)[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-(4-fluorophenyl)[1,2,4]thiadiazole
Vzorec: C₈H₄ClFN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052447
CAS číslo: 138426-27-4