Tisk…
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC446031-1G PC446031-5G
APOSPC446031-1GEA 4770 CZK
APOSPC446031-1G APOSPC446031-5G
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Vzorec: C₈H₆ClFN₂
MW: 184,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234909
CAS číslo: 156144-42-2