Tisk…
2-Chloromethyl-6-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC446030-1G
APOSPC446030-1GEA 6190 CZK
APOSPC446030-1G
2-Chloromethyl-6-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
2-Chloromethyl-6-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Vzorec: C₉H₆ClF₃N₂
MW: 234,61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234908
CAS číslo: 107430-29-5