Tisk…
Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446021-1G PC446021-5G PC446021-10G
APOSPC446021-1GEA 3290 CZK
APOSPC446021-1G APOSPC446021-5G APOSPC446021-10G
Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568308
CAS číslo: 741717-63-5