Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)benzamidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446018-1G PC446018-5G PC446018-10G
APOSPC446018-1GEA 4770 CZK
APOSPC446018-1G APOSPC446018-5G APOSPC446018-10G
2-(Trifluoromethoxy)benzamidine hydrochloride
2-(Trifluoromethoxy)benzamidine hydrochloride
Vzorec: C₈H₈ClF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173664
CAS číslo: 127979-76-4