Tisk…
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC446016-5G PC446016-1G
APOSPC446016-5GEA 2570 CZK
APOSPC446016-5G APOSPC446016-1G
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
Vzorec: C₈H₇F₃N₂·HCl
Bod tání: 167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114431
CAS číslo: 38980-96-0