Tisk…
N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446010-1G PC446010-500MG
APOSPC446010-1GEA 5200 CZK
APOSPC446010-1G APOSPC446010-500MG
N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Vzorec: C₁₆H₂₂F₃N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568255
CAS číslo: 1053657-61-6