Tisk…
N'-[1-Benzylamino-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446009-1G PC446009-500MG
APOSPC446009-1GEA 5200 CZK
APOSPC446009-1G APOSPC446009-500MG
N'-[1-Benzylamino-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Benzylamino-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₅H₂₁F₃N₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568243
CAS číslo: 1053657-16-1