Tisk…
Ethyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446008-1G PC446008-5G PC446008-10G
APOSPC446008-1GEA 4770 CZK
APOSPC446008-1G APOSPC446008-5G APOSPC446008-10G
Ethyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₃N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568215
CAS číslo: 163720-43-2