Tisk…
N'-[1-Amino-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446005-1G PC446005-500MG
APOSPC446005-1GEA 5200 CZK
APOSPC446005-1G APOSPC446005-500MG
N'-[1-Amino-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₃H₁₈FN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568192
CAS číslo: 1053655-97-2