Tisk…
N'-[1-Amino-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446003-1G PC446003-500MG
APOSPC446003-1GEA 5200 CZK
APOSPC446003-1G APOSPC446003-500MG
N'-[1-Amino-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₅ClFN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568190
CAS číslo: 1053655-93-8