Tisk…
N'-[1-Amino-2-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446002-1G PC446002-500MG
APOSPC446002-1GEA 6220 CZK
APOSPC446002-1G APOSPC446002-500MG
N'-[1-Amino-2-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₄H₁₈F₃N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568188
CAS číslo: 1053655-89-2