Tisk…
N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446000-1G PC446000-500MG
APOSPC446000-1GEA 5200 CZK
APOSPC446000-1G APOSPC446000-500MG
N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568174
CAS číslo: 1053655-65-4