4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC4456-1G
PC4456-5G
APOSPC4456-1GEA
2820
CZK
APOSPC4456-1G
APOSPC4456-5G
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid 97%
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid
Vzorec:
C₅H₅F₃O₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00156072 CAS číslo: 110003-22-0 UN: 3265 ADR: 8,III |