5,5,5-Trifluoropentanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC4455-1G
PC4455-250MG
PC4455-5G
APOSPC4455-1GEA
1820
CZK
APOSPC4455-1G
APOSPC4455-250MG
APOSPC4455-5G
5,5,5-Trifluoropentanoic acid 97%
5,5,5-Trifluoropentanoic acid
Vzorec:
C₅H₇F₃O₂ Bod varu: 94…95 °C/15mmHg Hustota: 1,293 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02262192 CAS číslo: 407-62-5 UN: 3265 ADR: 8,III |