Tisk…
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dimethoxy(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 1,1,1-Trifluoro-3-[dimethoxy(methyl)silyl]propane
PC4452-100G PC4452-250G PC4452-25G
APOSPC4452-100GEA 14320 CZK
APOSPC4452-100G APOSPC4452-250G APOSPC4452-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane
Vzorec: C₆H₁₃F₃O₂Si
MW: 202.25 g/mol
Bod varu: 85 °C/150mmHg
Hustota: 1.089 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 57.8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053175
CAS číslo: 358-67-8
EINECS: 206-619-4
UN: 1993
ADR: 3 III