Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-4-iodopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC445042-1G PC445042-5G
APOSPC445042-1GEA 1700 CZK
APOSPC445042-1G APOSPC445042-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-iodopyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂ClFIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095306
CAS číslo: 884494-49-9