2-Fluoro-4-iodo-6-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-iodo-6-picoline
PC445040-1G
PC445040-250MG
APOSPC445040-1GEA
13460
CZK
APOSPC445040-1G
APOSPC445040-250MG
2-Fluoro-4-iodo-6-methylpyridine 95%
2-Fluoro-4-iodo-6-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₅FIN MW: 237.02 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095298 CAS číslo: 884494-45-5 |