Tisk…
3-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC445039-100G PC445039-25G PC445039-5G
APOSPC445039-100GEA 7770 CZK
APOSPC445039-100G APOSPC445039-25G APOSPC445039-5G
3-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 95%
3-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095269
CAS číslo: 884494-36-4