Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoropyridin-3-ol
PC445038-100MG PC445038-250MG
APOSPC445038-100MGEA 1740 CZK
APOSPC445038-100MG APOSPC445038-250MG
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₆H₄ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095268
CAS číslo: 884494-35-3